Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen
Dank ihrer geringeren Hydrophobizität im Vergleich zu C18- oder C8-Säulen bestechen Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-Säulen durch ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz.
392.70 CHF - 1041.22 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 175 Å |
Oberfläche | 220 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L26 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10609585
|
Thermo Scientific™
25505-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10699385
|
Thermo Scientific™
25505-054630 |
50 mm | 4,6 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10382865
|
Thermo Scientific™
25505-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10322355
|
Thermo Scientific™
25505-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10699755
|
Thermo Scientific™
25505-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10609765
|
Thermo Scientific™
25505-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10688435
|
Thermo Scientific™
25505-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10486854
|
Thermo Scientific™
25505-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
721.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10067684
|
Thermo Scientific™
25505-252130 |
250 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10312635
|
Thermo Scientific™
25505-254630 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
759.83 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10127614
|
Thermo Scientific™
25502-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
944.01 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10691396
|
Thermo Scientific™
25502-102130 |
100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
944.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10391585
|
Thermo Scientific™
25502-152130 |
150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm |
1041.22 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10147884
|
Thermo Scientific™
25503-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10447534
|
Thermo Scientific™
25503-012101 |
10 mm | 2,1 mm | 3 μm |
418.06 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10157884
|
Thermo Scientific™
25503-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm |
418.06 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10610626
|
Thermo Scientific™
25503-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10332835
|
Thermo Scientific™
25503-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10159534
|
Thermo Scientific™
25503-052130 |
50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
723.21 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10037254
|
Thermo Scientific™
25503-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10027504
|
Thermo Scientific™
25503-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10732826
|
Thermo Scientific™
25503-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10199474
|
Thermo Scientific™
25503-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10599735
|
Thermo Scientific™
25503-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10312355
|
Thermo Scientific™
25503-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10261325
|
Thermo Scientific™
25503-154630 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
791.37 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10076694
|
Thermo Scientific™
25505-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10670046
|
Thermo Scientific™
25505-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Stark hydrophobe Analyten erreichen mit den Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-HPLC-Säulen schnellere Trennungen mit ausgezeichneten Peakformen. Die Hypersil GOLD C4-Säulen bieten eine niedrigere Hydrophobizität als C18- oder C8-Säulen sowie eine ausgezeichnete Empfindlichkeit und hohe Effizienz.
Vergleichbare Selektivität und niedrigere Retention als bei C18- oder C8-Säulen- Erfolgreiche Retention und Trennung ausgeprägt hydrophober Analyte mithilfe der Säule mit kurzen Alkylketten und niedriger Hydrophobizität
- Optimal für die Analyse hydrophober Polypeptide und Proteine geeignet
- Hochsymmetrische Peak-Formen
- Säulen mit einer Partikelgröße von 1,9 µm ermöglichen höhere Geschwindigkeit und Effizienz
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peak-Formen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
- Partikelgrößen von 1, 9, 3 und 5 µm für alle Trennungsanwendungen
Spezifikation
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
5 % | |
Ja |
175 Å | |
60 °C | |
C4 | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.