Learn More
Brady™ Polyesteretikettenkartuschen für BMP™21-PLUS- und BMP™21-LAB-Drucker
Zur Verwendung mit BMP™21-PLUS- und BMP™21-LAB-Druckern
Marke:  Brady™ 110901
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11890875
  • 46.15 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für die Markierung glatter Oberfläche im Innenbereich
  • Aus weißem oder transparentem, selbstlaminierendem Polyestermaterial
  • Glänzende Oberfläche und permanenter Acrylklebstoff
  • M21-250-423, M21-250-430 und M21-250-430-WT-CL sind nur mit dem BMP™21-PLUS Druckern kompatibel
Anwendungen:
Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Kompensationskontrollen, Aufrüstungskennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, allgemeine Identifikation, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Stanzmikroverbindung, Ausgangs- oder Buchsenkennzeichnung, Anschluss, Anschlusskennzeichnung auf Stecktafel, Schild, Typenschilder, IT-Ausrüstung
Compliance
RoHS-konform, UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teile 815)
Spezifikation
Spezifikation
Etiketten-Kassette
Brady M210 Etikettendrucker, Brady M210-LAB Etikettendrucker, Brady M211 Etikettendrucker, BMP21-LAB Etikettendrucker, BMP21-PLUS Etikettendrucker
Thermotransfer
0,75 in.
19,05 mm
21 x 0,75 x 21 ft. (6,4 m x 19,05 x 6,4 cm)
Oberflächenmontage
Patrone, Etikett
Asset Tracking, Barcoding, Komponenten-ID, Geräte-ID, Allgemeine ID, allgemeine Geräte ID, Schilder, Typenschilder
M21-750-430
Schwarz
Polyester
21 ft.
6,4 m
6,4 cm
Permanent
Glanz
UL, CSA
1 Rolle
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Polyesteretikettenkartuschen für BMP™21-PLUS- und BMP™21-LAB-Drucker > Für BMP21-LAB/BMP21-PLUS-Drucker; B-430 Polyester; schwarz auf transparent; Breite:19,05mm