Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen
Leistungsstarke Erkennung von basischen Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming.
Marke:  Thermo Scientific™ 26086-1300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Product Code. 10459634
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
Leistungsstarke Erkennung basischer Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming durch Verwendung der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B-Säulen.
  • Polare Phase, Basen-deaktivierte Polyethylen-Glykol-Phase
  • Reduzierte Absorption und verbesserte Empfänglichkeit für basische Verbindungen
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Wasser oder Alkoholen
CAM, Carbowax Amine, CP Wax51, Stabilwax-DB
  • Amine
  • Alkylamine
  • Diamine
  • Andere basische Verbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
200/220 °C
0.25 mm
GC/MS, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds
0,25 μm
Polar
0,25 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS B
Von 40 bis 220 ° C
15m
0.25um Dicke ; 0,25 mm ID ; 15m Länge
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen > 0.25μm film thickness; 0.25mm ID; 15m length
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.