Learn More
Chlorwasserstoff, 4 N Lösung in 1,4-Dioxan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 388361000
175.67 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10660774
  • 184.92 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number388368000,388361000
ChargennummerA0462324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number388368000,388361000
ChargennummerA0460599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog Number388368000,388361000
ChargennummerA0451662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number388368000,388361000
ChargennummerA0457877 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number388368000,388361000
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    13
    Stunden
    20
    Minuten
    50
    Sekunden
    40
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    44
    Stunden
    20
    Minuten
    50
    Sekunden
    40
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Chlorwasserstoff, 4 N Lösung in 1,4-Dioxan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml; AcroSeal Glasflasche