Learn More
Chlorwasserstoff, 4 N Lösung in 1,4-Dioxan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 388368000
776.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24376" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Hydrochloric acid | |
4N solution in 1, 4-dioxane | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
1.0500g/mL | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorwasserstoff | |
313 | |
36.45 | |
1.05 | |
17°C |
Farblos bis Weiß | |
7647-01-0, 123-91-1 | |
HCl | |
3.95 to 4.40N | |
14, 4794 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
800 mL | |
Kristallpulver oder Kristalle |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrogen chloride, 4N solution in 1,4-dioxane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469501 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 388368000,388361000 |
A0462324 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 388368000,388361000 |
A0465898 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 388368000,388361000 |
A0462324 | Analysenzertifikat | 14/06/2024 | 388368000,388361000 |
A0460599 | Analysenzertifikat | 05/04/2024 | 388368000,388361000 |