Learn More
Chlorwasserstoff, 4 N Lösung in 1,4-Dioxan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
190.00 CHF - 871.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hydrochloric acid |
---|---|
Farbe | Farblos bis Weiß |
Namenshinweis | 4N solution in 1, 4-dioxane |
CAS | 7647-01-0, 123-91-1 |
Summenformel | ClH |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10660774
|
Thermo Scientific Acros
388361000 |
100 mL |
190.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10101963
|
Thermo Scientific Acros
388368000 |
800 mL |
871.00 CHF
800 Milliliter |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Hydrochloric acid | |
4N solution in 1, 4-dioxane | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
1.0500g/mL | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorwasserstoff | |
313 | |
36.45 | |
1.05 | |
Kristallpulver oder Kristalle |
Farblos bis Weiß | |
7647-01-0, 123-91-1 | |
HCl | |
3.95 to 4.40N | |
14, 4794 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
17°C |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verdacht auf Krebserkrankung.
Giftig beim Einatmen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Kann explosive Peroxide bilden.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS-P-Hinweis:
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Bei Bedarf persönliche Schutzausrüstung verwenden .
BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Das Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Spray vermeiden.
Behälter dicht verschlossen halten.
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten.
Behälter und zu befüllende Anlage erden.
.WARNUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden gemäß den Verordnungen der Europäischen Union (EU) erstellt und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die enthaltenen Informationen dienen nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung. Sie dürfen weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation aufgefasst werden.
Gefahr
- Hydrogen chloride, 4N solution in 1,4-dioxane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-Dioxane, Hydrochloric acid