Learn More
Cytiva HyClone™ HyCell TransFx-C Pulvermedien
ADCF- und hydrolysatfreies, regulierungsfreundliches Zellkulturmedium
Marke:  Cytiva SH30942.01
Artikelnummer. 17205896
  • 334.00 CHF / 5 Liter
Verfügbar ab: 28-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Vielseitigkeit dieses Mediums ermöglicht eine schnelle Anpassung und unterstützt eine außergewöhnliche Transfektion, eine hohe lebensfähige Zelldichte und eine hohe Produktivität über eine Vielzahl von CHO-Zelllinien (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters).
HyCell TransFx-C ist in flüssigem und pulverförmigem Format in anwenderfreundlicher Verpackung erhältlich.
  • Hydrolysatfreie ADCF-Formulierung
  • Unterstützt hohe Transfektionseffizienz
  • Entwickelt für hohe Ausbeuten bei der Produktion von Zellkulturen und rekombinanter Proteine
  • Ermöglicht direkte oder sequenzielle Adaption
  • Entwickelt für Mikro- bis großvolumige Transfektions- und Produktionsanwendungen
  • Hergestellt aus nachverfolgbaren Komponenten gemäß cGMP-Richtlinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit
Unsteril
5 L
Pulver
Kein Glutamin, Kein Poloxamer 188
Name des Produkts
Cytiva HyClone™ HyCell TransFx-C Pulvermedien > HyCell TransFx-C Pulvermedium ohne L-Glutamin unde Poloxamer 188 - 5 l