Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, graue Phenolplatte und 3-seitiger Rahmen
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Marke: Metro™ LTSM48UPG
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Fahrbarer Tisch | |
121,2 x 76,2 x 91,44 cm (47,75 x 30 x 36 in.) | |
36 in. | |
3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | |
121,2 cm | |
273 kg | |
46 kg | |
76,2 cm |
Silver | |
Ideal für das Labor | |
91,44 cm | |
47.75 Zoll | |
600 lb. | |
101 lbs. | |
30 in. | |
Edelstahl |