Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Kombiniertes Thermohydrometer mit Sicherheits-API
Diese kombinierten Hydrometer mit praktischem, eingebautem Thermometer messen die relative Dichte von Öl- und Erdölprodukten in verschiedenen Bereichen von -1° bis 101° API
Marke:  H-B Instrument™ B61823-0300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15458871
  • 96.87 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht den Genauigkeitsanforderungen für ASTM-Thermohydrometer
  • 381mm (15 Zoll) lang
  • Ballast und Glas bleifrei
  • Temperaturstandardisierung: 20 °C
  • Thermometer ist mit quecksilber-freier, blauer organischer Flüssigkeit gefüllt
  • Thermometerdivisionen: 2°
  • Individuell serialisiert
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
Jeweils
±0.1°
Rückführbar auf NIST
Mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Bleifrei
29 bis 41° API
Kombiniertes Thermohydrometer mit Sicherheits-API
Hydrometer 0,1° Thermometer: 2°
381 mm
Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Messen der relativen Dichte von Öl- und Erdölprodukten
15 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ Kombiniertes Thermohydrometer mit Sicherheits-API >