Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Volumetrische Kugelpipette aus AR-Glas der Klasse AS mit Zertifikat
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS wird mit einem USP-Zertifikat geliefert und bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Marke:  BRAND™ 950616
46.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15353558
  • 49.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • AR-GLAS™ Konstruktion gemäß DIN EN ISO 648
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Klasse AS, DE-M-Markierung
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Mit USP-Chargenzertifikat.
  • Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,03 ml USP
Volumenabgabe
AS
Yes
Black
520 mm
Yes
DIN EN ISO 648
AR-GLAS
DE-Markierung
30 mL
Volumetric Bulb Pipet
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Volumetrische Kugelpipette aus AR-Glas der Klasse AS mit Zertifikat > 30 mL