Learn More
Quickfit™ Kurzhals-Stehlkolben aus Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Kolben aus Borosilikatglas mit kurzem Hals und flachem Boden entspricht ISO 1773 und ISO 4797.
Marke:  Quickfit FF2L/5S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15527840
  • 367.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Quickfit™ Jointed Ware™ Kolben aus Borosilikatglas mit kurzem Hals und flachem Boden entspricht ISO 1773 und ISO 4797.
  • Entspricht ISO 1773 und ISO 4797
  • Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
  • Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Flacher Boden erlaubt einen Gebrauch mit Heizplatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773, ISO 4797
Borosilikatglas
20 mm
34/35
Flach
2000 mL
215 mm
Kurz
34/35
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Kurzhals-Stehlkolben aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:2000mL; Höhe:215mm