Learn More
Gibco™ Zellen mit humanem OATP1B1 (G) SLC-Transporter
HEK293-Zellen, die das OATP1B1 Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren
Marke:  Gibco™ GM1102G
Artikelnummer. 17176622
  • 886.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • TRANSiPORT Human OATP1B1 (G) SLC-Transporterzellen sind HEK293-Zellen, die das OATP1B1 Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren. SLC-Transporter sind eine Superfamilie von Membrantransportern, die die Pharmakokinetik und die Arzneimittelexposition beeinflussen können, indem sie den Transport von gelösten Substanzen in und aus Zellen regeln. Das OATP1B1 SLC-Transporterprotein wird in Hepatozyten gefunden.
  • Potenzialbewertung für den Transporter-vermittelten Arzneimittelmetabolismus
  • Anwenderfreundliches Format
  • Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
  • Zellbasierte Assays können mit radioisotopmarkierten Verbindungen, fluoreszenzmarkierten Verbindungen oder nicht markierten Verbindungen durchgeführt werden. Die Menge des in die Zellen transportierten Substrats kann direkt mit einem Flüssigszintillationszähler, einem Fluoreszenz-Plattenlesegerät oder LC-MS/MS gemessen werden, wodurch eine direkte Bewertung der SLC-Transporter-Aktivität ermöglicht wird.
  • Schein-HEK293-Zellen (Kat. Nr. GM1101G), die den SLC-Transporter nicht überexprimieren, stehen als negative experimentelle Kontrolle zur Verfügung. Einige Verbindungen können aufgrund der Anwesenheit endogener Transporter oder einer unspezifischen Bindung hohe Hintergrundwerte hinsichtlich des Transports aufweisen.
  • Das praktische Produktformat ermöglicht die Datengenerierung innerhalb von 2 Tagen vom Auftauen der Zellen bis zum endgültigen Ergebnis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
In der Dampfphase von flüssigem Stickstoff lagern.
Säugetierzellkultur
8-10 x 106 cells
8 bis 10M Zellen
293 (HEK)
Human
SLC-Transporter-Zelle
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerASHJG05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberGM1102G
ChargennummerHDG7405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberGM1102G
Chargennummer4U8SU34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberGM1102G
ChargennummerAVT9O05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberGM1102G
ChargennummerRAX6O34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberGM1102G
Name des Produkts
Gibco™ Zellen mit humanem OATP1B1 (G) SLC-Transporter > 8 bis 10M Zellen