Learn More
Lovibond™ COD-Röhrentests, MR
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
Marke:  Lovibond™ 2420721
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen. Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10062262
  • 85.95 CHF / 25 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung in MD100™ Kolorimetern und Aqua Comparator™ Testkits
  • Auch geeignet für den Einsatz in Hach™-Geräten und -Testkits
  • Leicht zu öffnende versiegelte Fläschchen verhindern Kreuzkontaminationen
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
Zum Testen von kommunalem und industriellem Abwasser, für Prozesskontrollen sowie zum Testen von Gewässern
Compliance
Von US EPA anerkannte Testmethode
Spezifikation
Spezifikation
US EPA
SC400 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Testkits, Hach™ Instrumente
0 bis 1500 mg/l
Testen von kommunalem Abwasser, industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern
25
Dichromat/H2SO4
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Lovibond™ COD-Röhrentests, MR > 0–1500 mg/l; 25 Tests