Learn More
BD Vacutainer™ Blutentnahme-Sets
Entwickelt, um Nadelstichverletzungen zu verhindern. Das BD™ Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmeset ist ein steriles, geschlossenes System für die venöse Blutentnahme. Jedes vielseitige Venenverweilkanülen-Set verfügt über einen irreversiblen Sicherheitsmechanismus, der mit einer Hand aktiviert werden kann.
Marke: BD 367284
Beschreibung
Das Safety-Lok™ Blutentnahmeset ist ein steriles, geschlossenes System für die venöse Blutentnahme. Sie können auch für kurzfristige Infusionen von bis zu zwei Stunden verwendet werden. Diese Venenverweilkanülen-Sets umfassen eine hypodermische Nadel, farbcodierte Flügel, eine integrierte Schutzvorrichtung, Schläuche mit kleinem Durchmesser und einen Anschluss. Viele verfügen auch über einen Luer-Adapter.
- Der Sicherheitsmechanismus schützt nach erfolgreicher Blutentnahme vor Nadelverletzungen
- Die Schutzvorrichtung schiebt sich über die Nadel und umgibt sie vollständig
- Der Sicherheitsmechanismus rastet mit einem hörbaren Klicken irreversibel über der Nadel ein
- Einhändige Aktivierung, so dass die Aufmerksamkeit weiterhin auf den Patienten und die Einstichstelle gerichtet bleibt
Spezifikation
Blutentnahme-Set | |
23 G | |
Venöse Blutentnahme, Kurzzeitinfusion | |
Ja | |
178 mm |
Hellblau | |
Steril | |
Mit Luer-Adapter, Nadelgröße 23 Gauge, 19 mm, Schlauch 178 mm | |
19 mm | |
200/Karton |