Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
15 different tumors and their corresponding normal tissues spotted in duplicate
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-42049
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
5 Slides | |
Human | |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human Multi Tumor Tissue MicroArray (Tumor) > 5 Slides
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur