Learn More
Cytiva illustra™ dNTP-Lösungen-Sets
Verwenden Sie dNTP-Sätze für optimale Leistung und Konsistenz. Cytiva Lifescience™ illustra™ Lösung dNTP-Sets sind frei von DNase-, RNase- und Nickel-Enzymaktivität.
Marke: Cytiva 28-4065-52
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
- Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
- Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Bestellinformation
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
Spezifikation
Flüssig | |
dNTP-Set | |
>99% | |
Farblos |
7 | |
100 mM | |
4 x 100 μm | |
Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- dGTP, 100MMOLAR SOLN, 100 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 4 x 100
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-9.9 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 9.9% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva illustra™ dNTP-Lösungen-Sets > DNTP-Set (100 mM je A, C, G, T); 4 x 100 μmol
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur