Learn More
Gibco™ Human Melanocyte Growth Supplement (HMGS)
Supplement für humanes Melanozytenwachstum (HMGS)
Marke:  Gibco™ S0025
171.95 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10378213
  • 193.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Eine sterile, konzentrierte (100 x) Lösung zur Verwendung mit Medium 254 oder Medium 254CF für die Kultivierung von humanen epidermalen Melanozyten. Jede 5-ml-Flasche HMGS enthält alle Wachstumsfaktoren, Hormone und Gewebeextrakte, die für die Kultur humaner epidermaler Melanozyten notwendig sind, und ist die korrekte Supplement-Menge für eine 500 -ml-Flasche Medium 254 oder Medium 254CF.
Wenn eine 500-ml-Flasche Medium mit HMGS supplementiert wird, sind die Endkonzentrationen der Bestandteile im supplementierten Medium wie folgt:
  • Rinderhypophysenextrakt (BPE) (0,2 % v/v)
  • Fötales Kälberserum (0,5 % v/v)
  • Rekombinanter humaner insulinähnlicher Wachstumsfaktor-I (1 μg/ml)
  • Rindertransferrin (5 μg/ml)
  • Basischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor (3 ng/ml)
  • Hydrocortison (0,18 μg/ml)
  • Heparin (3 μg/ml)
  • Phorbol 12-Myristat 13-Acetat (PMA) (10 ng/ml)
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -20 °C).
    100 X
    Wachstumssupplement
    Cascade Biologics™
    Trockeneis
    Human
    Säugetierzellen
    Flüssig
    Steril
    5 mL
    Human
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    3 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2397413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS0025
    Chargennummer2787929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberS0025
    Chargennummer2932032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberS0025
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Tage
      14
      Stunden
      15
      Minuten
      58
      Sekunden
      4
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
      Aktionscode24147
      Gültig bis zum2025-07-31
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ Human Melanocyte Growth Supplement (HMGS) > 5 ml