Learn More
Gibco™ EpiLife™ Medium mit 60 μM Kalzium
EpiLife™ Medium mit 60 μM Calcium
Marke: Gibco™ MEPI500CA
176.64 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein mit 60 μM Calciumchlorid zubereitetes steriles Flüssigmedium für die langfristige, serumfreie Kultivierung humaner epidermaler Keratinozyten und humaner Hornhaut-Epithelzellen. Dieses Basismedium erfordert die Zugabe eines geeigneten Wachstumssupplements vor der Verwendung. EpiLife™ erweitert die In-vitro-Lebensdauer humaner epidermaler Keratinozyten im Vergleich zu anderen Serum-freien Mediensystemen. Dieses Basismedium umfasst keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs und enthält essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren, Vitamine, andere organische Verbindungen, Spurenelemente und anorganische Salze. Es enthält keine Antibiotika, Antimykotika, Hormone, Wachstumsfaktoren oder Proteine. EpiLife™ Medium ist HEPES- und Bikarbonat-gepuffert und für den Einsatz in einem Inkubator mit einer Atmosphäre von 5 % CO2 und 95 % Luft ausgelegt.
Spezifikation
Keratinozyten, Epithelzellen | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Steril gefiltert | |
Cascade Biologics™, EpiLife™ | |
Raumtemperatur | |
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
EpiLife Medium | |
Steril gefiltert | |
HEPES, Phenolrot | |
500 mL | |
Calcium | |
Säugetierzellkultur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ EpiLife™ Medium mit 60 μM Kalzium > 500 ml