Learn More
Gibco™ Human Dendritic Cell Cytokine Package, PeproTech®
Marke:  Gibco™ HDC
944.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
944.88 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17813703
  • 1042.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Human Dendritic Cell Cytokine Package contains the key components required for the culturing of human dendritic cells.
IL-4 is a pleiotropic cytokine that regulates diverse T and B cell responses including cell proliferation, survival, and gene expression. Produced by mast cells, T cells, and bone marrow stromal cells, IL-4 regulates the differentiation of naive CD4+ T cells into helper Th2 cells.
GM-CSF is a hematopoietic growth factor that stimulates the development of neutrophils and macrophages and promotes the proliferation and development of early erythroid megakaryocytic and eosinophilic progenitor cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Funktions-Assay, funktionaler Assay
Paket Für Dendritische Zellen, Zytokin
Human
100 μg Human-IL-4 (Kat. Nr. 200-04-100 UG), 100 μg humanes GM-CSF (Kat. Nr. 300-03-100 UG)
1 Kit
Name des Produkts
Gibco™ Human Dendritic Cell Cytokine Package, PeproTech® > 1 Kit