Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX-Säulen
Hochdurchsatz-Medium für die Zwischen- und Polierproteinreinigung
Marke:  Cytiva 17-5470-51
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10734572
  • 194.00 CHF / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kombination aus hohem Bindungsvermögen, hoher Durchflussrate und niedrigem Gegendruck reduziert Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
  • Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Aufreinigung von Proben hoher Viskosität bei hohen Durchflussraten.
  • Screening von Selektivitäts-, Bindungs- und Elutionsbedingungen sowie kleinvolumiger Aufreinigungen
  • Austauscher für starker quartenäre Amin-Anionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 1 ml
Die HiTrap Capto Q ImpRes Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz mit starkem Anion zur hochauflösenden Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt.
7 mm
5 x 1 ml
<4 ml/min
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol
1 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX-Säulen > HiTrap Capto Q ImpRes vorgepackte Säule; Packungsgröße: 5 x 1 ml