Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Optimieren Sie die Leistung mit Verbrauchsmaterialien für Thermo Scientific™ KingFisher™ Systeme – ideal für die Magnetpartikelverarbeitung.
Marke: Thermo Scientific™ 97002070
Beschreibung
Optimieren Sie die Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher™ System Verbrauchsmaterialien, die speziell für die Verwendung mit dem KingFisher System entwickelt wurden und aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Die speziell entwickelten Einweg-Spitzenkämme und Mikrotiterplatten aus Polypropylen ermöglichen eine ausgezeichnete Rückgewinnung von magnetischen Beads.
- Speziell entwickelt zur Verwendung mit dem KingFisher System
- Aufgrund der geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal zur Magnetpartikelverarbeitung
- Die speziell entwickelten Einweg-Spitzenkämme und Mikrotiterplatten sind aus Polypropylen gefertigt
- Dies ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung von Magnetbeads
Spezifikation
Magnetpartikelverarbeitung | |
KingFisher System | |
KingFisher tip comb | |
50/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2413410 | Konformitätsbescheinigung | 29/08/2024 | 97002070 |
2408610 | Konformitätsbescheinigung | 15/08/2024 | 97002070 |
2408810 | Konformitätsbescheinigung | 15/08/2024 | 97002070 |
2101610 | Konformitätsbescheinigung | 19/04/2023 | 97002070 |
2136410 | Konformitätsbescheinigung | 09/03/2022 | 97002070 |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.