Learn More
Cytiva Macrosep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran
Macrosep Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran konzentrieren schnell bis zu 20 ml biologische Probe.
Marke:  Cytiva MAP100C37
297.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17104741
  • 313.00 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Puffer austauschen oder Salz aus Chromatographieeluaten und Gradientenfraktionen entfernen
  • Nur für Forschungsanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
PES
Unsteril
5 bis 20 ml (Probe)
EFA:7,2 cm2
100 kDa
24/Packung
Name des Produkts
Cytiva Macrosep™ Advance Zentrifugal-Geräte mit Omega Membran > 100 kDa; klar; 24/Pkg.