Learn More
BICASA Kompatto Smart Series Mobile Workstation
Kompatto Smart Series Mobile Workstation with 20 mm thick height adjustable HPL worktop and double socket pass-through.
Marke: BICASA KS.1200.900.0910.HPL
Benachrichtigungen:
Electric panel not included
Beschreibung
- Kompatto Smart, 910 mm Höhe
- Zertifiziert nach EN 13150:2001 und BRG 234/09.06
- Max. Belastbarkeit: 700 kg (gleichmäßig verteilt)
- Für große und schwere Geräte, die voll zugänglich sein müssen.
- Aluminium-Sockel mit Profilen und vertikalen Schlitzen
- Schwerstahlkreuz
- Hochleistungsrollen, jeweils mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
- Höhenverstellbare Arbeitsplattenstütze (50 mm Abstand) mit Schwerstahl-Kragarmkonsolen und horizontalem Aluminium-Querträger
- Alle Teile mit Polyurethanpulverbeschichtung in mattem Hellgrau
- HPL-Arbeitsplatte mit Doppeldurchlass in Kunststoff, Durchmesser 80 mm, Farbe: Pastellgrau mit schwarzem Kern
Spezifikation
Hellgrau | |
EB 13150 TÜV-Zertifikat | |
Hochleistungsrollen mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung |
607 bis 907 mm (Schritt 25) | |
900 x 1200 x 910 mm | |
Ja |