Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX-Säulen
Hochdurchsatz-Medium für die Zwischen- und Polierproteinreinigung
194.00 CHF - 447.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die HiTrap Capto Q ImpRes Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz mit starkem Anion zur hochauflösenden Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt. |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol |
Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11673074
|
Cytiva
17-5470-55 |
5 x 5 ml | < 20 ml/min. |
447.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10734572
|
Cytiva
17-5470-51 |
5 x 1 ml | <4 ml/min |
194.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Kombination aus hohem Bindungsvermögen, hoher Durchflussrate und niedrigem Gegendruck reduziert Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
- Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Aufreinigung von Proben hoher Viskosität bei hohen Durchflussraten.
- Screening von Selektivitäts-, Bindungs- und Elutionsbedingungen sowie kleinvolumiger Aufreinigungen
- Austauscher für starker quartenäre Amin-Anionen
Spezifikation
Die HiTrap Capto Q ImpRes Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz mit starkem Anion zur hochauflösenden Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt. | |
4 °C bis 30 °C in 20 % Ethanol | |
7 mm |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX-Säulen