Learn More
Cytiva HisTrap™ FF Crude vorgepackte Säulen
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, nicht geklärten Zelllysaten. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude Vorgepackte Säulen bieten eine einfache einstufige Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC).
67.05 CHF - 10043.44 CHF
Spezifikation
Material Polypropylen
pH-Bereich 3 bis 12
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4°bis 30 °C
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
11723219
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5286-01
5 x 5 ml < 20 ml/min
865.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10685355
Unterlagen ansehen
Cytiva
11-0004-58
60 mL < 4 ml/min.
253.00 CHF
5 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11515674
Unterlagen ansehen
Cytiva
11-0004-59
100 x 1 mL <4 mL/min. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11800083
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-5286-02
100 x 5 mL <20 mL/min. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15197946
Unterlagen ansehen
Cytiva
29048631
1 mL <4 mL/min.
67.05 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Ni Sepharose™ 6 Fast Flow Medium
  • Das Bindungsvermögen beträgt ungefähr 40mg/ml Medium, bei vernachlässigbarem Ausbluten von Ni2+
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylene
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
1 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: <4 ml/min.
5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: <20 ml/min.
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
45 bis 165 μm
3 bis 12
4°bis 30 °C
Vorgepackte Säule
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva HisTrap™ FF Crude vorgepackte Säulen