Learn More
Cytiva HisTrap™ FF Crude vorgepackte Säulen
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, nicht geklärten Zelllysaten. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude Vorgepackte Säulen bieten eine einfache einstufige Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC).
Marke:  Cytiva 11-0004-59
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11515674
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Ni Sepharose™ 6 Fast Flow Medium
  • Das Bindungsvermögen beträgt ungefähr 40mg/ml Medium, bei vernachlässigbarem Ausbluten von Ni2+
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylene
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
1 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: <4 ml/min.
5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 mL
7 mm
<4 mL/min.
3 bis 12
4°C to 30°C
45 bis 165 μm
Nur für Forschungszwecke bestimmt und darf nicht in klinischen oder in vitro-Verfahren für diagnostische Zwecke verwendet werden
0,2 in.
HisTrap FF Crude-Säulen sind IMAC-Säulen mit hoher Bindungskapazität für his-markierte Proteinaufreinigung, wenn Skalierbarkeit erforderlich ist.
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
100 x 1 mL
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Name des Produkts
Cytiva HisTrap™ FF Crude vorgepackte Säulen > Bed Dimensions: 7 x 25mm; 100 x 1mL