Learn More
Cytiva HisTrap™ FF Crude vorgepackte Säulen
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, nicht geklärten Zelllysaten. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude Vorgepackte Säulen bieten eine einfache einstufige Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC).
Marke:  Cytiva 11-0004-58
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10685355
  • 253.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Ni Sepharose™ 6 Fast Flow Medium
  • Das Bindungsvermögen beträgt ungefähr 40mg/ml Medium, bei vernachlässigbarem Ausbluten von Ni2+
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylene
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
1 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: <4 ml/min.
5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 ml
7 mm
< 4 ml/min.
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
60 mL
Vorgepackte Säule
0,2 in.
HisTrap FF Crude-Säulen sind IMAC-Säulen mit hoher Bindungskapazität für his-markierte Proteinaufreinigung, wenn Skalierbarkeit erforderlich ist.
Natriumphosphatgepufferte Salzlösung, pH 7,4 und 0,5-fache Konzentration der firmeneigenen Y-PER-Reagenzienadditive
3 bis 12
4°bis 30 °C
45 bis 165 μm
Nur für Forschungszwecke bestimmt und darf nicht in klinischen oder in vitro-Verfahren für diagnostische Zwecke verwendet werden
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HisTrap™ FF Crude vorgepackte Säulen > Säulenbettabmessungen: 7 mm x 25 mm; 5 ml x 1 ml