Learn More
Cytiva HisTrap™ FF Crude vorgepackte Säulen
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, nicht geklärten Zelllysaten. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude Vorgepackte Säulen bieten eine einfache einstufige Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC).
Marke:  Cytiva 17-5286-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11800083
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Prepacked with Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Binding capacity approximately 40mg/mL medium with negligible Ni2+ leakage
  • Maximum pressure: 3 bar
  • Column material: polypropylene
  • Compatible with wide variety of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • 1 and 5mL columns
Media
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
1mL columns
  • Bed dimensions: 7 x 25mm
  • Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
  • Bed dimensions: 16 x 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mL
16 mm
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
3 bar
100 x 5 mL
0,6 in.
<20 mL/min.
3 bis 12
4°C to 30°C
45 bis 165 μm
Vorgepackte Säule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HisTrap™ FF Crude vorgepackte Säulen > Bed Dimensions: 16 x 25mm; 100 x 5mL