Learn More
Cytiva HisTrap™ FF Crude vorgepackte Säulen
Für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, nicht geklärten Zelllysaten. Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF Crude Vorgepackte Säulen bieten eine einfache einstufige Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC).
Brand:  Cytiva 17-5286-01
 View more versions of this product
Product Code. 11723219
  • 865.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Vorgepackt mit Ni Sepharose™ 6 Fast Flow Medium
  • Das Bindungsvermögen beträgt ungefähr 40mg/ml Medium, bei vernachlässigbarem Ausbluten von Ni2+
  • Maximaldruck: 3 bar
  • Säulenmaterial: Polypropylene
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
  • 1 und 5 ml-Säulen
Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
1 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Flussrate: <4 ml/min.
5 ml-Säulen
  • Säulenbettabmessungen: 16 x 25 mm
  • Flussrate: <20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
5 ml
16 mm
< 20 ml/min
3 bis 12
4°bis 30 °C
45 bis 165 μm
Nur für Forschungszwecke bestimmt und darf nicht in klinischen oder in vitro-Verfahren für diagnostische Zwecke verwendet werden
0,6 in.
HisTrap FF Crude-Säulen sind IMAC-Säulen mit hoher Bindungskapazität für his-markierte Proteinaufreinigung, wenn Skalierbarkeit erforderlich ist.
Polypropylen
6 % hochvernetzte Agarose
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
5 x 5 ml
Vorgepackte Säule
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva HisTrap™ FF Crude vorgepackte Säulen > Säulenbettabmessungen: 16 mm x 25 mm; 5 ml x 5 ml