Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes
For very small biopsy tissue samples with a back-edge lid hinge. Eliminates the need for sponges or biopsy bags.
774.00 CHF - 877.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive | Separate Deckel im Lieferumfang enthalten |
---|---|
Poren | Mesh |
Verschlusstyp | Rückseitiges Scharnier |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16333926
|
Epredia™
B851000BL |
Blau |
848.70 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16323926
|
Epredia™
B851000BE |
Beige |
774.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16353926
|
Epredia™
B851000GY |
Grau |
774.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16343926
|
Epredia™
B851000GN |
Grün |
774.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16363926
|
Epredia™
B851000LA |
Lavendel |
774.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16373926
|
Epredia™
B851000LG |
Hellgrün |
774.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16383926
|
Epredia™
B851000LI |
Lila |
877.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16393926
|
Epredia™
B851000OR |
Orange |
774.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16303936
|
Epredia™
B851000PK |
Rosa |
774.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16313936
|
Epredia™
B851000TN |
Gelbbraun |
774.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16323936
|
Epredia™
B851000WH |
Weiß |
774.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16333936
|
Epredia™
B851000YW |
Gelb |
774.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality. Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime.
- Grossing, Processing and Embedding – cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange. Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples.
- Precision engineering for solid connection to microtomes.
- Cassette surface texture optimizes scanability for archiving.
Spezifikation
Separate Deckel im Lieferumfang enthalten | |
Mesh | |
Rückseitiges Scharnier |