Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12683026
|
Epredia™
8330 |
Histoplast PE |
298.00 CHF
8 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Werden Sie den anspruchsvollen und vielseitigen Erfordernissen des Labors mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Histoplast-Paraffin gerecht.
- Hergestellt aus Paraffin und Kunststoffpolymeren
- Bietet eine ausgezeichnete Verarbeitung und liefert dünne, faltenfreie Schnitte
Bestellinformationen:
Verpackt in praktischen, leicht zu öffnenden, wiederverschließbaren 907 g (2 lb.)-Beuteln.
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: paraffin waxes and hydrocarbon waxes, polyisobutylene, 2,6-ditertbutyl-p-cresol
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Histoplast-Paraffin