Learn More
Paraffinwachs, granuliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2 kg, 2 Kilogramm
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
Paraffinwachs, CnH2n+2, CAS-Nummer-8002-74-2, propafenona inn-spanisch, propafenona, Propafenon-hcl, propafenonum inn-latein, Propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, Rythmol, Propafenon, gnf-pf-4594, 2 kg, 322,0 °C, CHEBI:63619, weiß, 232-315-6, 198 °C, rein
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8002-74-2
Fórmula molecular CnH2n+2
Peso molecular (g/mol) 341.451
Número MDL MFCD00132833
Clave InChI JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
Nombre IUPAC 1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-on
SMILES CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Paraffin wax
Punto de fusión 58.0°C to 62.0°C
Color Weiß
Punto de ebullición 322.0°C
Temperatura de inflamación 198°C
Espectro infrarrojo Echt
Envase Kunststoffflasche
Cantidad 2 kg
Índice Merck 14,7023
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol (soluble in warm alcohol),insoluble in acids,soluble in benzene,chloroform,ether,carbon,disulfide,ligroin,turpentine,miscible when melted with wax,fats
Viscosidad 3-4.5 mPa.s (98.9°C)
Grado Rein
Forma física Pellets
Name des Produkts
Paraffinwachs, granuliert, Thermo Scientific Chemicals >