Learn More
Hexamethylenetramin, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11387918
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexamethylenetramin, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387918
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11387918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036462.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Hexamethylenetetramine is used in the manufacturing of phenolic resins liquid preparations and molding compounds. It finds applications in in brake and clutch linings, abrasive products, non-woven textiles and fireproof materials. It is also used as a drug taken by mouth to prevent recurrent urinary tract infections. It is used as a solid fuel in association with 1,3,5-trioxane in campers, hobbyists, the military and relief organizations. It acts as a food additive and as a preservative. It is an important reagent in organic synthesis, especially Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction. Further, it is used in adhesives, coatings, sealants, and leather preservatives. It is utilized as a formaldehyde releaser for photographic film development and as a hardener for epoxy resins of the bisphenol A type.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-97-0
Summenformel C6H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 140.19
MDL-Nummer MFCD00006895
InChI-Schlüssel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylenetetramine
Schmelzpunkt 280°C (sublimation)
Farbe Weiß
Dichte 1.33 g/mL
Flammpunkt 250°C (482°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN1328
Beilstein 2018
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5966
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide,chloroform,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY12K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number036462.36,036462.22,036462.A3
ChargennummerY12K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number036462.36,036462.22,036462.A3
ChargennummerM16L005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog Number036462.36,036462.22,036462.A3
ChargennummerM16L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog Number036462.36,036462.22,036462.A3
ChargennummerX31K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number036462.36,036462.22,036462.A3
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,3,5,7-Tetraazatric
Name des Produkts
Hexamethylenetramin, ACS, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >