Learn More
Acetaldehyd-Ammoniak-Trimer 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10160022
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetaldehyd-Ammoniak-Trimer 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10160022
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 10160022
Marke: Thermo Scientific Acros 148530250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58052-80-5
Summenformel C6H18N3
Molekulargewicht (g/mol) 132.23
MDL-Nummer MFCD00149559
InChI-Schlüssel MZSSRMMSFLVKPK-UHFFFAOYSA-Q
Synonym 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer, hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine trihydrate, 1,3,5-triazine, hexahydro-2,4,6-trimethyl-, trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazaperhydroine, hydrate, hydrate, hydrate, acetaldehydeammoniatrimer, acmc-1bm0n, acetaldehyde-ammonia trimer trihydrate, acetaldehyde ammonia trimer ntMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723814
SMILES CC1[NH2+]C(C)[NH2+]C(C)[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde ammonia trimer
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95.0°C to 97.0°C
Farbe Beige
Siedepunkt 110.0°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 26, I, 3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
IUPAC-Name 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane-1,3,5-triium
Formelmasse 183.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number148535000,148530250,148531000
ChargennummerA0451033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number148535000,148530250,148531000
ChargennummerA0401160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
ChargennummerA0394539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
ChargennummerA0412905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number148535000,148530250,148531000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde ammonia trimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Acetaldehyd-Ammoniak-Trimer 98 %, Thermo Scientific Chemicals >