Learn More
Hexamethylenetetramin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433437
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexamethylenetetramin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433437
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11433437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17213.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
Hexamethylenetetramine is used as a formylation agent in the synthesis and as a precipitating agent. It is also used in the production of phenolic resins and its moulding compounds, which finds application as binders in fire proof materials, brake and clutch linings. It is involved in the preparation of 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyde. It is useful for the treatment of urinary tract infection. Further, it is used in the Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethylentetramin wird als Formylierungsmittel in der Synthese und als Fällungsmittel eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von Phenolharzen und deren Formmassen eingesetzt, die als Bindemittel in feuerfesten Materialien, Brems- und Kupplungsbelägen eingesetzt werden. Es ist an der Herstellung von 5-tert-butyl-2-hydroxy-Isophthalaldehyde beteiligt. Es ist nützlich für die Behandlung von Harnwegsinfektionen. Weiterhin wird es in der Duff-Reaktion, der Sommelett-Reaktion und in der Delepin-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Chloroform und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Meiden Sie Bedingungen wie Feuer, Funkenflug und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-97-0
Summenformel C6H12N4
Molekulargewicht (g/mol) 140.19
MDL-Nummer MFCD00006895
InChI-Schlüssel VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexamethylenetetramine
Schmelzpunkt ∼280°C (sublimation)
Dichte 1.33
Flammpunkt 250°C (482°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1328
Beilstein 2018
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,5966
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone.
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10247881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA17213.30,A17213.0I,A17213.0B
Chargennummer10254593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA17213.30,A17213.0I,A17213.0B
Chargennummer10252638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog NumberA17213.30,A17213.0I,A17213.0B
Chargennummer10247881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberA17213.30,A17213.0I,A17213.0B
Chargennummer10238069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA17213.30,A17213.0I,A17213.0B
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Name des Produkts
Hexamethylenetetramin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >