Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 8.0
Beschreibung
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
HEPES ist ein gemeinsamer Puffer für die Biowissenschaften, der insbesondere in der Zellkultur zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts verwendet wird. Es handelt sich um eine Pufferkomponente, die bei der Vorbereitung von Puffern verwendet wird. Er wird als einer der besten Allzweck-Puffer beschrieben, die für die biologische Forschung zur Verfügung stehen.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HEPES buffer soln. |
Konzentration | 1.0 M |
pH | 8.0 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 500 mL |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R24L535 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | J63578.AP,J63578.AK |
P15L508 | Analysenzertifikat | 05/03/2025 | J63578.AP,J63578.AK |
P15L507 | Analysenzertifikat | 05/03/2025 | J63578.AP,J63578.AK |
Y18K535 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | J63578.AP,J63578.AK |
X29K519 | Analysenzertifikat | 14/11/2024 | J63578.AP,J63578.AK |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04