Learn More
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen, Natrium-heparinisiert
Ausgezeichnet zum Zentrifugieren von Blut im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Hämatokritröhrchen mit Natriumheparinbeschichtung werden aus Einweg-Kapillarglas gefertigt.
29.15 CHF - 265.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hämatokritröhrchen, Na-hep |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Zentrifugation von Blutproben, Natrium-heparinisiert |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EG |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10233391
|
Hirschmann™
9100299 |
100 μl | N/A | |||||||
30090390
|
Hirschmann™
9100299 |
100 μl |
265.00 CHF
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10410772
|
Hirschmann™
9100260 |
60 μl | N/A | |||||||
30090388
|
Hirschmann™
9100260 |
60 μl |
145.00 CHF
5000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10199641
|
Hirschmann™
9100275 |
75 μl | N/A | |||||||
30090387
|
Hirschmann™
9100275 |
75 μl |
143.00 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Farbcodiert in rot
- Gemäß DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Hämatokritröhrchen, Na-hep | |
Für die Zentrifugation von Blutproben, Natrium-heparinisiert | |
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EG |