Learn More
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen, Natrium-heparinisiert
Ausgezeichnet zum Zentrifugieren von Blut im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Hämatokritröhrchen mit Natriumheparinbeschichtung werden aus Einweg-Kapillarglas gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 9100260
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10410772
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbcodiert in rot
  • Gemäß DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
Hämatokritröhrchen, Na-hep
0,9/1,0 mm
75 ± 0,5 mm
60 μl
Für die Zentrifugation von Blutproben, Natrium-heparinisiert
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EG
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen, Natrium-heparinisiert > Fassungsvermögen:60 μl