Learn More
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen, Natrium-heparinisiert
Ausgezeichnet zum Zentrifugieren von Blut im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Hämatokritröhrchen mit Natriumheparinbeschichtung werden aus Einweg-Kapillarglas gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 9100275
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10199641
  • 29.15 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbcodiert in rot
  • Gemäß DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
Hämatokritröhrchen, Na-hep
1,07/1,23 mm
75 ± 0,5 mm
75 μl
Für die Zentrifugation von Blutproben, Natrium-heparinisiert
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EG
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen, Natrium-heparinisiert > Fassungsvermögen:75 μl