Learn More
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen, Natrium-heparinisiert
Ausgezeichnet zum Zentrifugieren von Blut im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Hämatokritröhrchen mit Natriumheparinbeschichtung werden aus Einweg-Kapillarglas gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 9100260
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30090388
  • 145.00 CHF / 5000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Farbcodiert in rot
  • Gemäß DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Spezifikation
Hämatokritröhrchen, Na-hep
0,9/1,0 mm
75 ± 0,5 mm
60 μl
Für die Zentrifugation von Blutproben, Natrium-heparinisiert
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EG
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen, Natrium-heparinisiert > Fassungsvermögen:60 μl