Learn More
Hirschmann™ Hämatokritröhrchen, Natrium-heparinisiert
Ausgezeichnet zum Zentrifugieren von Blut im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Hämatokritröhrchen mit Natriumheparinbeschichtung werden aus Einweg-Kapillarglas gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 9100275
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbcodiert in rot
- Gemäß DIN EN ISO 12772, CE gemäß IVD 98/79 EG
Spezifikation
Hämatokritröhrchen, Na-hep | |
1,07/1,23 mm | |
75 ± 0,5 mm |
75 μl | |
Für die Zentrifugation von Blutproben, Natrium-heparinisiert | |
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EG |