Learn More
Helios Italquartz Helios Italquartz™ Glastiegel
Hervorragend geeignet für die Lagerung von Proben im Labor. Helios Italquartz™ Quarzglastiegel bieten eine gute Temperaturwechselbeständigkeit bis 1000 °C.
52.15 CHF - 177.00 CHF
Spezifikation
Material Quarz
Max. Temperatur (metrisch) 1000 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Farbe Kapazität (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Farbe Kapazität (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11734906
Unterlagen ansehen
Helios Italquartz
63F00515
80mm Durchscheinend 130mL Kurzform
163.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11794056
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Helios Italquartz
63P00015
80mm Durchsichtig 130mL Kurzform
163.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11704066
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Helios Italquartz
63P00016
75mm Durchsichtig 190mL Große Form
177.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11705773
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Helios Italquartz
63F00505
41mm Durchscheinend 15mL Kurzform
52.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11755045
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Helios Italquartz
63P00006
35mm Durchsichtig 20mL Große Form
62.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11724886
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Helios Italquartz
63F00508
47mm Durchscheinend 25mL Kurzform
62.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11705694
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Helios Italquartz
63F00510
43mm Durchscheinend 30mL Große Form
104.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11784096
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Helios Italquartz
63F00512
57mm Durchscheinend 50 ml Kurzform
66.65 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 01-07-2025
Add to basket
11774096
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Helios Italquartz
63P00014
67mm Durchsichtig 75mL Kurzform
89.05 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-06-2025
Add to basket
11704106
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Helios Italquartz
63P00010
43mm Durchsichtig 30mL Große Form
64.55 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 01-07-2025
Add to basket
11735694
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Helios Italquartz
63F00513
50mm Durchscheinend 50 ml Große Form
67.15 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-06-2025
Add to basket
11725694
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Helios Italquartz
63P00013
50mm Durchsichtig 50 ml Große Form
67.15 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 02-07-2025
Add to basket
11794096
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Helios Italquartz
63F00514
67mm Durchscheinend 75mL Kurzform
89.05 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 26-06-2025
Add to basket
Description
Description
  • Chemisch inert gegenüber Säuren (außer HF)
  • In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
  • Transparent oder lichtdurchlässig
  • Erhältlich in Hoch- oder Kurzform
  • Korrosionsbeständig
Specifications
Specifications
Quarz
1000 °C
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Helios Italquartz Helios Italquartz™ Glastiegel