Learn More
Helios Italquartz Helios Italquartz™ Glastiegel
Hervorragend geeignet für die Lagerung von Proben im Labor. Helios Italquartz™ Quarzglastiegel bieten eine gute Temperaturwechselbeständigkeit bis 1000 °C.
Marke:  Helios Italquartz 63P00014
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11774096
  • 89.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Chemisch inert gegenüber Säuren (außer HF)
  • In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
  • Transparent oder lichtdurchlässig
  • Erhältlich in Hoch- oder Kurzform
  • Korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Quarz
75mL
45mm
Kurzform
1000 °C
67mm
Tiegel