Learn More
Helios Italquartz Helios Italquartz™ Glastiegel
Hervorragend geeignet für die Lagerung von Proben im Labor. Helios Italquartz™ Quarzglastiegel bieten eine gute Temperaturwechselbeständigkeit bis 1000 °C.
Marke: Helios Italquartz 63F00513
Beschreibung
- Chemisch inert gegenüber Säuren (außer HF)
- In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
- Transparent oder lichtdurchlässig
- Erhältlich in Hoch- oder Kurzform
- Korrosionsbeständig
Spezifikation
Durchscheinend | |
Quarz | |
50 ml | |
50mm |
Große Form | |
1000 °C | |
50mm | |
Tiegel |