Learn More
Helios Italquartz Helios Italquartz™ Glastiegel
Hervorragend geeignet für die Lagerung von Proben im Labor. Helios Italquartz™ Quarzglastiegel bieten eine gute Temperaturwechselbeständigkeit bis 1000 °C.
Marke: Helios Italquartz 63F00505
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemisch inert gegenüber Säuren (außer HF)
- In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
- Transparent oder lichtdurchlässig
- Erhältlich in Hoch- oder Kurzform
- Korrosionsbeständig
Spezifikation
Durchscheinend | |
Quarz | |
15mL | |
25mm |
Kurzform | |
1000 °C | |
41mm | |
Tiegel |