Learn More
Helios Italquartz Helios Italquartz™ Glastiegel
Hervorragend geeignet für die Lagerung von Proben im Labor. Helios Italquartz™ Quarzglastiegel bieten eine gute Temperaturwechselbeständigkeit bis 1000 °C.
Marke:  Helios Italquartz 63F00510
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11705694
  • 104.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Chemisch inert gegenüber Säuren (außer HF)
  • In vielen verschiedenen Volumen erhältlich
  • Transparent oder lichtdurchlässig
  • Erhältlich in Hoch- oder Kurzform
  • Korrosionsbeständig
Spezifikation
Spezifikation
Durchscheinend
Quarz
30mL
38mm
Große Form
1000 °C
43mm
Tiegel