Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, mobil
Das Bewegen von Laborgeräten ist jetzt einfach. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch mit offenem Unterbau und integrierten Mobilitätsfunktionen wurde für Sauberkeit, Stabilität und Komfort in jeder Laborumgebung entwickelt.
2300.00 CHF - 3445.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 34 Zoll |
Höhe (metrisch) | 86,4 cm |
Enthält | Vier Lenkrollen mit 5 in. Durchm., zwei mit Fußbremsen |
Breite (angloamerikanisch) | 30 in. |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Material | Gewicht (metrisch) | Rahmentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Material | Gewicht (metrisch) | Rahmentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15977181
|
Metro™
MWT306FS |
152,4 x 76,2 x 86,4 cm (60 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 72,5 kg | Mit Unterboden | N/A | ||||||
15967191
|
Metro™
MWT309HS |
243,9 x 76,2 x 86,4 cm (96 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 92 kg | Offene Basis (H-Rahmen) | N/A | ||||||
15997181
|
Metro™
MWT306US |
152,4 x 76,2 x 86,4 cm (60 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 63 kg | Offene Basis (U-Rahmen) | N/A | ||||||
15927191
|
Metro™
MWT307HS |
182,5 x 76,2 x 86,4 cm (72 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 70,7 kg | Offene Basis (H-Rahmen) | N/A | ||||||
15917191
|
Metro™
MWT307FS |
182,5 x 76,2 x 86,4 cm (72 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 82,5 kg | Mit Unterboden | N/A | ||||||
15937191
|
Metro™
MWT307US |
182,5 x 76,2 x 86,4 cm (72 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 71 kg | Offene Basis (U-Rahmen) | N/A | ||||||
15977191
|
Metro™
MWT309US |
243,9 x 76,2 x 86,4 cm (96 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 91 kg | Offene Basis (U-Rahmen) | N/A | ||||||
15957191
|
Metro™
MWT309FS |
243,9 x 76,2 x 86,4 cm (96 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 103 kg | Mit Unterboden | N/A | ||||||
15947181
|
Metro™
MWT305FS |
121,9 x 76,2 x 86,4 cm (48 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 47,6 kg | Mit Unterboden | N/A | ||||||
15957181
|
Metro™
MWT305US |
121,9 x 76,2 x 86,4 cm (48 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 58,9 kg | Offene Basis (U-Rahmen) | N/A | ||||||
15987181
|
Metro™
MWT306HS |
152,4 x 76,2 x 86,4 cm (60 x 30 x 34 in.) | Edelstahl | 56,2 kg | Offene Basis (H-Rahmen) | N/A | ||||||
Beschreibung
- Mit vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 5 in. (12.7 cm), davon zwei mit Fußbremsen
- Nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
- Bequeme Höhe von 34 in. (86.4 cm)
- Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Rollen separat erhältlich.
Spezifikation
Ideal für das Labor | |
86,4 cm | |
30 in. | |
Fahrbarer Tisch |
34 Zoll | |
Vier Lenkrollen mit 5 in. Durchm., zwei mit Fußbremsen | |
76,2 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, mobil