Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, mobil
Das Bewegen von Laborgeräten ist jetzt einfach. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch mit offenem Unterbau und integrierten Mobilitätsfunktionen wurde für Sauberkeit, Stabilität und Komfort in jeder Laborumgebung entwickelt.
Marke:  Metro™ MWT307FS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15917191
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 5 in. (12.7 cm), davon zwei mit Fußbremsen
  • Nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
  • Bequeme Höhe von 34 in. (86.4 cm)
  • Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Rollen separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
34 Zoll
Vier Lenkrollen mit 5 in. Durchm., zwei mit Fußbremsen
182,5 cm
82,5 kg
76,2 cm
182,5 x 76,2 x 86,4 cm (72 x 30 x 34 in.)
Mit Unterboden
86,4 cm
72 in.
182 lbs.
30 in.
Edelstahl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, mobil > Edelstahlpfosten; untere Ablage aus Edelstahl; Länge 72 Zoll (182.5 cm)