Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, mobil
Das Bewegen von Laborgeräten ist jetzt einfach. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch mit offenem Unterbau und integrierten Mobilitätsfunktionen wurde für Sauberkeit, Stabilität und Komfort in jeder Laborumgebung entwickelt.
Marke: Metro™ MWT307US
Beschreibung
- Mit vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 5 in. (12.7 cm), davon zwei mit Fußbremsen
- Nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
- Bequeme Höhe von 34 in. (86.4 cm)
- Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Rollen separat erhältlich.
Spezifikation
Fahrbarer Tisch | |
Ideal für das Labor | |
34 Zoll | |
Vier Lenkrollen mit 5 in. Durchm., zwei mit Fußbremsen | |
182,5 cm | |
71 kg | |
76,2 cm |
182,5 x 76,2 x 86,4 cm (72 x 30 x 34 in.) | |
Offene Basis (U-Rahmen) | |
86,4 cm | |
72 in. | |
155 lb | |
30 in. | |
Edelstahl |