Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, mobil
Das Bewegen von Laborgeräten ist jetzt einfach. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch mit offenem Unterbau und integrierten Mobilitätsfunktionen wurde für Sauberkeit, Stabilität und Komfort in jeder Laborumgebung entwickelt.
Marke:  Metro™ MWT305US
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15957181
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 5 in. (12.7 cm), davon zwei mit Fußbremsen
  • Nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
  • Bequeme Höhe von 34 in. (86.4 cm)
  • Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Rollen separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
34 Zoll
Vier Lenkrollen mit 5 in. Durchm., zwei mit Fußbremsen
121,9 cm
58,9 kg
76,2 cm
121,9 x 76,2 x 86,4 cm (48 x 30 x 34 in.)
Offene Basis (U-Rahmen)
86,4 cm
48 in.
130 lbs.
30 in.
Edelstahl
Name des Produkts
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, mobil > Edelstahlpfosten; Edelstahlrahmen unten (3-seitig); 48 Zoll (121.9 cm) L